Få mere at vide
Transaldolase 1 Antibody [PE], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498813 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498813 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498813 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335358PE
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Transaldolase 1 Polyclonal antibody specifically detects Transaldolase 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Transaldolase 1
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret PE
Formulering PBS
Gene Alias dihydroxyacetone transferase, EC 2.2.1.2, glycerone transferase, TAL, TALDO, TALDOR, TALH, TAL-H, transaldolase, transaldolase 1
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-337 of human Transaldolase 1 (NP_006746.1).,, Sequence:, MSSSPVKRQRMESALDQLKQFTTVVADTGDFHAIDEYKPQDATTNPSLILAAAQMPAYQELVEEAIAYGRKLGGSQEDQIKNAIDKLFVLFGAEILKKIPGRVSTEVDARLSFDKDAMVARARRLIELYKEAGISKDRILIKLSSTWEGIQAGKELEEQHGIHCNMTLLFSFAQAVACAEAGVTLISPFVGRILDWHVANTDKKSYEPLEDPGVKSVTKIYNYYKKFSYKTIVMGASFRNTGEIKALAGCDFLTISPKLLGELLQDNAKLVPVLSAKAAQASDLEKIHLDEKSFRWLHNEDQMAVEKLSDGIRKFAADAVKLERMLTERMFNAENGK
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Stem Cell Markers
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 6888
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG