Få mere at vide
trans-Zeatinriboside, MedChemExpress
Beskrivelse
trans-Zeatinriboside is a type of cytokinin precursor, acts as a major long-distance signalling form in xylem vessels, regulates leaf size and meristem activity-related traits.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Zeatinriboside |
| CAS | 6025-53-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H21N5O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (284.61 mM) |
| SMIL | C/C(CO)=C\CNC1=C(N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O3)CO)C2=NC=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.36 |
| Formel vægt | 351.36 |
| Vis mere |