Få mere at vide
trans-Zeatin, TRC
Artikelnummer. 30133627
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133627 50 mg
30133043 25 mg
30007057 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133627 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ27300050MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1637-39-4
Molekylær formel C10 H13 N5 O
Molekylvægt (g/mol) 219.24
Synonym (2E)-2-Methyl-4-(9H-purin-6-ylamino)-2-buten-1-ol (ACI), 2-Buten-1-ol, 2-methyl-4-(1H-purin-6-ylamino)-, (2E)- (9CI), 2-Buten-1-ol, 2-methyl-4-(1H-purin-6-ylamino)-, (E)- (ZCI), 2-Buten-1-ol, 2-methyl-4-(purin-6-ylamino)-, (E)- (8CI), Zeatin (7CI), (E)-Zeatin, 6-(4-Hydroxy-3-methyl-trans-2-butenylamino)purine, MB 907, N6-(4-Hydroxy-3-methyl-trans-2-butenyl)adenine, trans-6-(4-Hydroxy-3-methylbut-2-enyl)amino purine, trans-Zeatin, Zeatine, ZT, ZTA
IUPAC navn (E)-2-methyl-4-(9H-purin-6-ylamino)but-2-en-1-ol
SMIL C\C(=C/CNc1ncnc2[nH]cnc12)\CO
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale trans-Zeatin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h2,5-6,16H,3-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)/b7-2+
Formel vægt 219.112
Procent renhed >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.