Få mere at vide
trans-Zeatin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Zeatin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h2,5-6,16H,3-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)/b7-2+ |
| Formel vægt | 219.112 |
| Procent renhed | >95% |