Få mere at vide
trans-Zeatin (synthetic), 97+%
Artikelnummer. 10697231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10697231 10 mg Glasflaske 10mg
10480711 100 mg Glasflaske 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10697231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 264290100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1637-39-4 | C10H13N5O | 219.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1637-39-4
Molekylær formel C10H13N5O
Molekylvægt (g/mol) 219.25
MDL nummer MFCD00213654
InChI nøgle UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
Synonym trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, e
PubChem CID 449093
ChEBI CHEBI:16522
IUPAC navn (E)-2-methyl-4-(7H-purin-6-ylamino)but-2-en-1-ol
SMIL CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Zeatin (synthetic)
Navn note 97%
Smeltepunkt 207°C
Farve Farveløs til gul
Tab ved tørring 1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 mg
Merck Index 15, 10315
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and dimethylformamide
Spektrofotometri 96.0% min. (on dried substance)
Formel vægt 219.25
Procent renhed 97+%
Relaterede stoffer 2% max. (HPLC)
Fysisk form Væske