Få mere at vide
trans-Zeatin-riboside
Artikelnummer. 15465629
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465629 100 mg 100mg
15455629 25 mg 25mg
15475629 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15465629 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63382.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6025-53-2 | C15H21N5O5 | 351.363 g/mol
trans-Zeatin-ribosid anvendes i vævskultursystemer, herunder kontrol af skudvækst og -dannelse, celledeling og hæmning af bladaldring. Cytokininer fremmer celledeling, stimulerer skudproliferation, hæmmer roddannelse, bremser aldringsprocessen og aktiverer genekspression og metabolisk aktivitet generelt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser,
som trans-Zeatin-ribosid anvendes i vævskultursystemer omfatter kontrol af skudvækst og -dannelse, celledeling og hæmning af ældning af blade. Cytokininer fremmer celledeling, stimulerer skudproliferation, hæmmer roddannelse, bremser aldringsprocessen og aktiverer genekspression og metabolisk aktivitet generelt.
Opløselighed Opløseligt i vand
, ethanol og methanol.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6025-53-2
Molekylær formel C15H21N5O5
Molekylvægt (g/mol) 351.363
MDL nummer MFCD00036809
InChI nøgle GOSWTRUMMSCNCW-HNNGNKQASA-N
Synonym zeatin riboside, trans-zeatin riboside, trans-zeatin-riboside, ribosylzeatin, trans-zeatinriboside, 9-ribosyl-trans-zeatin, unii-7lg4d082a9, n-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl adenosine, e-n-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl adenosine, 9-beta-d-ribosyl-trans-zeatin
PubChem CID 6440982
ChEBI CHEBI:71693
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-[6-[[(E)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enyl]amino]purin-9-yl]oxolan-3,4-diol
SMIL CC(=CCNC1=NC=NC2=C1N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Zeatin-riboside
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Beilstein 5460894
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,and methanol.
Formel vægt 351.36
Fysisk form Pulver