Få mere at vide
trans-zeatin-ribosid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10489481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10489481 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 10489481 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 337200500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6025-53-2 | C15H21N5O5 | 351.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Zeatin-riboside
CAS 6025-53-2
Smeltepunkt 179°C to 180°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15H21N5O5
MDL nummer MFCD00036809
Mængde 50 mg
Synonym zeatin riboside, trans-zeatin riboside, trans-zeatin-riboside, ribosylzeatin, trans-zeatinriboside, 9-ribosyl-trans-zeatin, unii-7lg4d082a9, n-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl adenosine, e-n-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl adenosine, 9-beta-d-ribosyl-trans-zeatin
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
InChI nøgle GOSWTRUMMSCNCW-HNNGNKQASA-N
SMIL CC(=CCNC1=NC=NC2=C1N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O)CO
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-[6-[[(E)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enyl]amino]purin-9-yl]oxolan-3,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 351.36
PubChem CID 6440982
ChEBI CHEBI:71693
Formel vægt 351.36
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver