Få mere at vide
trans-Zeatin, MedChemExpress
Beskrivelse
trans-Zeatin is a plant cytokinin, which plays an important role in cell growth, differentiation, and division
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Zeatin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1637-39-4 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H13N5O |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (456.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC/C(C)=C/CNC1=C2N=CNC2=NC=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.24 |
| Vis mere |