Få mere at vide
trans-Zeatin, 97%
Beskrivelse
trans-Zeatin regulerer celledeling, udvikling og næringsstofbehandling. Det fungerer som en højaffinitetsligand for en række receptorer, herunder arabidopsis histidin kinaser (AHK'er), specifikt AHK3, som er vigtig til at mediere planteudvikling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
trans-Zeatin regulerer celledeling, udvikling og næringsstofbehandling. Det fungerer som en højaffinitetsligand for en række receptorer, herunder arabidopsis histidin kinaser (AHK'er), specifikt AHK3, som er vigtig til at mediere planteudvikling.
Opløselighed Opløselig
i DMSO og DMF
Notes
°Opbevares ved -20 C. Inkompatibel med varme og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Zeatin |
| Smeltepunkt | 208°C to 210°C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 50 mg |
| Beilstein | 616241 |
| Merck Index | 14,10117 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in DMSO and DMF |
| Formel vægt | 219.25 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Pulver |