Få mere at vide
trans-Zeatin, 97%
Artikelnummer. 15474449
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. 15474449
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61972.MC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Plantevæksthormon, der stimulerer celledeling
trans-Zeatin regulerer celledeling, udvikling og næringsstofbehandling. Det fungerer som en højaffinitetsligand for en række receptorer, herunder arabidopsis histidin kinaser (AHK'er), specifikt AHK3, som er vigtig til at mediere planteudvikling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-Zeatin regulerer celledeling, udvikling og næringsstofbehandling. Det fungerer som en højaffinitetsligand for en række receptorer, herunder arabidopsis histidin kinaser (AHK'er), specifikt AHK3, som er vigtig til at mediere planteudvikling.
Opløselighed Opløselig
i DMSO og DMF
Notes
°Opbevares ved -20 C. Inkompatibel med varme og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1637-39-4
Molekylær formel C10H13N5O
Molekylvægt (g/mol) 219.248
MDL nummer MFCD00213654
InChI nøgle UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
Synonym trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, e
PubChem CID 449093
ChEBI CHEBI:16522
IUPAC navn (E)-2-methyl-4-(7H-purin-6-ylamino)but-2-en-1-ol
SMIL CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Zeatin
Smeltepunkt 208°C to 210°C
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Beilstein 616241
Merck Index 14,10117
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO and DMF
Formel vægt 219.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver