Få mere at vide
trans-Vaccenic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16443236
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
16443236 25 mg
1 options
Artikelnummer. 16443236 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113427
MedChemExpress trans-Vaccenic acid is a precursor for the synthesis of saturated fatty acid in the rumen and of conjugated linoleic acid (CLA) at the tissue level.
trans-Vaccenic acid is a precursor for the synthesis of saturated fatty acid in the rumen and of conjugated linoleic acid (CLA) at the tissue level.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Vaccenic acid
Fysisk form Solid
CAS 693-72-1
Farve White
Mængde 25 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H34O2
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (354.03 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCCCCC/C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 282.46
Formel vægt 282.46
Procent renhed 98.0%