Få mere at vide
trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatriene, 97%, stab. with 30-50ppm 4-tert-butylcatechol
Artikelnummer. 11397336
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397336 25 g 25g
11387336 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11397336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09317.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 676-22-2 | C12H18 | 162.276 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 676-22-2
Molekylær formel C12H18
Molekylvægt (g/mol) 162.276
MDL nummer MFCD00003720
InChI nøgle ZOLLIQAKMYWTBR-MBKAWSJDSA-N
Synonym 1,5,9-cyclododecatriene, e,e,e, 1,5,9-cyclododecatriene
PubChem CID 20835579
IUPAC navn (5E,9E)-cyclododeca-1,5,9-triene
SMIL C1CC=CCCC=CCCC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatriene
Navn note stabilized with 30 to 50ppm 4-tert-butylcatechol
Smeltepunkt 32°C to 34°C
Tæthed 0.88
Kogepunkt 237°C to 238°C
Flammepunkt 73°C (163°F)
Lugt Pungent
Mængde 25 g
FN nummer UN1759
Beilstein 969880
Formel vægt 162.28
Procent renhed 97%