Få mere at vide
trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatrene, TRC
Artikelnummer. 30425739
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425739 5 g
30424233 500 mg
30422440 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425739 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2211605G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 676-22-2
Molekylær formel C12H18
Molekylvægt (g/mol) 162.27
Synonym (1E,5E,9E)-1,5,9-Cyclododecatriene, (1E,5E,9E)-Cyclododeca-1,5,9-triene, (E,E,E)-1,5,9-Cyclododecatriene, all-trans-1,5,9-Cyclododecatriene
IUPAC navn (1E,5E,9E)-cyclododeca-1,5,9-triene
SMIL C1C\C=C\CC\C=C\CC\C=C\1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatrene
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H18/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2,7-10H,3-6,11-12H2/b2-1+,9-7+,10-8+
Formel vægt 162.1409