Få mere at vide
trans, trans-Muconsyre, TRC
Artikelnummer. 30483172
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30483172 10 g
1 options
Artikelnummer. 30483172 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM79100110G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans,trans-Muconic Acid
CAS 3588-17-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 H6 O4
Mængde 10 g
Synonym 2,4-Hexadienedioic acid','(2E,4E)- (9CI','ACI), (2E,4E)-2,4-Hexadienedioic acid (ACI), 2,4-Hexadienedioic acid','(E,E)- (8CI), (E,E)-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid, (E,E)-Muconic acid, NSC 66486, trans,trans-2,4-Hexadienedioic acid, trans,trans-Muconic acid
InChI formel InChI=1S/C6H6O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b3-1+,4-2+
SMIL OC(=O)\C=C\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (2E,4E)-hexa-2,4-dienedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 142.11
Formel vægt 142.0266
Procent renhed >95