Få mere at vide
trans-trans-Muconic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485566
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16485566 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16485566 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113247
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MedChemExpress trans-trans-Muconic acid is a urinary metabolite of benzene and has been used as a biomarker of exposure to benzene in human.
trans-trans-Muconic acid is a urinary metabolite of benzene and has been used as a biomarker of exposure to benzene in human.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-trans-Muconic acid
CAS 3588-17-8
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H6O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (351.84 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)/C=C/C=C/C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 142.11
Formel vægt 142.11
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism