Få mere at vide
trans,trans Farnesyl Thiosalicylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans, trans Farnesylthiosalicylic Acid |
| CAS | 162520-00-5 |
| Molekylær formel | C22 H30 O2 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O2S/c1-17(2)9-7-10-18(3)11-8-12-19(4)15-16-25-21-14-6-5-13-20(21)22(23)24/h5-6,9,11,13-15H,7-8,10,12,16H2,1-4H3,(H,23,24)/b18-11+,19-15+ |
| SMIL | CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CSc1ccccc1C(=O)O)\C)\C)C |
| IUPAC navn | 2-[(2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trienyl]sulfanylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.54 |
| Formel vægt | 358.1967 |