Få mere at vide
trans,trans-Farnesol, 97%
Artikelnummer. 15449009
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449009 1 g 1g
15459009 5 g 5g
15469009 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14348.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-28-5 | C15H26O | 222.37 g/mol
trans,trans-Farnesol er et mellemprodukt, der anvendes i den biologiske syntese af kolesterol fra mevalonsyre. Det bruges i parfumeindustrien. Yderligere bruges det til fremstilling af terpener såsom squalener, cembranoider og forskolin. Det bruges også til syntese af Cecropia juvenile hormon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans,trans-Farnesol er et mellemprodukt, der anvendes i den biologiske syntese af kolesterol fra mevalonsyre. Det bruges i parfumeindustrien. Yderligere bruges det til fremstilling af terpener såsom squalener, cembranoider og forskolin. Det bruges også til syntese af Cecropia juvenile hormon.
Opløselighed
Blandbar med alkohol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-28-5
Molekylær formel C15H26O
Molekylvægt (g/mol) 222.37
MDL nummer MFCD00002918
InChI nøgle CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Synonym farnesol, trans,trans-farnesol, e,e-farnesol, trans-farnesol, 2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, 2-trans,6-trans-farnesol, 2e,6e-farnesol, all-trans-farnesol, polyprenol, farnesyl alcohol
PubChem CID 445070
ChEBI CHEBI:16619
IUPAC navn (2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
SMIL CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans,trans-Farnesol
Tæthed 0.886
Kogepunkt 137°C (3 mmHg)
Flammepunkt 96°C (204°F)
Brydningsindeks 1.49
Mængde 1 g
Beilstein 1723039
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,3937
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formel vægt 222.37
Procent renhed 97%