missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
trans,trans-4-Propyl-4-methoxy-bicyclohexyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans,trans-4-Propyl-4-methoxy-bicyclohexyl |
| CAS | 97398-80-6 |
| Molekylær formel | C16H30O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O/c1-3-4-13-5-7-14(8-6-13)15-9-11-16(17-2)12-10-15/h13-16H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16- |
| SMIL | CCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)[C@@H]2CC[C@H](CC2)OC |
| IUPAC navn | 1-methoxy-4-(4-propylcyclohexyl)cyclohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.42 |
| Formel vægt | 238.2297 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?