missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans,trans-4'-n-Propylbicyclohexyl-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15412006
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15412006 5 g 5g
15422006 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15412006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55271.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 65355-32-0
Molekylær formel C16H28O2
Molekylvægt (g/mol) 252.398
MDL nummer MFCD05864407
InChI nøgle JXPGQFKJNKWDKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-carboxylic acid, 1,1'-bicyclohexyl-4-carboxylic acid, 4'-propyl, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexane-1-carboxylic acid, trans-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-carboxylicacid, jxpgqfkjnkwdkp-ktslabgisa-n, 4'-propylbicyclohexane-4-carboxylic acid, 4-propyl-4'-bicyclohexanecarboxylic acid, trans-4-propylbis cyclohexane carboxylic acid, 4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-carboxylic acid
PubChem CID 793726
IUPAC navn 4-(4-propylcyclohexyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
SMIL CCCC1CCC(CC1)C2CCC(CC2)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans,trans-4'-n-Propylbicyclohexyl-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 200°C
Mængde 5 g
Formel vægt 252.4
Procent renhed 97%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.