missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
trans,trans-2,4-Nonadienal (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans,trans-2,4-Nonadienal |
| CAS | 5910-87-2 |
| Molekylær formel | C9H14O |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | (2E,4E)-2,4-Nonadienal, (E,E)-2,4-Nonadienal, (2E,4E)-2,4-Nonadienal, (2E,4E)-Nona-2,4-dienal, (2E,4E)-Nonadienal, (E,E)-2,4-Nonadien-1-al, trans-2,trans-4-Nonadienal |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h5-9H,2-4H2,1H3/b6-5+,8-7+ |
| SMIL | CCCC\C=C\C=C\C=O |
| IUPAC navn | (2E,4E)-nona-2,4-dienal |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.21 |
| Formel vægt | 138.1045 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?