Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans, trans-2, 4-Hexadien-1-ol |
| Smeltepunkt | 30.5°C to 31.5°C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.8700g/mL |
| Kogepunkt | 80.0°C (12.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 72°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3CH=CHCH=CHCH2OH |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.