missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans,trans-2,4-Heptadienal (teknisk grad, 90%), TRC

Artikelnummer. 30407714
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407714 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407714 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2812551G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans,trans-2,4-Heptadienal
CAS 4313-03-5
Molekylær formel C7 H10 O
Mængde 1 g
Synonym (2E,4E)-Heptadienal, (2E,4E)-2,4-Heptadienal (ACI), 2,4-Heptadienal, (E,E)- (8CI), (E,E)-2,4-Heptadien-1-al, (E,E)-2,4-Heptadienal, 2-trans-4-trans-Heptadienal, 2E,4E-Heptadienal, all-trans-2,4-Heptadienal, trans,trans-2,4-Heptadienal, trans-2-trans-4-Heptadienal, 2,4-Heptadienal, (2E,4E)- (9CI, ACI)
InChI formel InChI=1S/C7H10O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-7H,2H2,1H3/b4-3+,6-5+
SMIL CC\C=C\C=C\C=O
IUPAC navn (2E,4E)-hepta-2,4-dienal
Molekylvægt (g/mol) 110.15
Formel vægt 110.0732
Produkttitel
Vælg et problem

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.