missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
trans-trans-10,11-Epoxy Farnesenic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-trans-10,11-Epoxy Farnesenic Acid Methyl Ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O3/c1-12(9-10-14-16(3,4)19-14)7-6-8-13(2)11-15(17)18-5/h7,11,14H,6,8-10H2,1-5H3/b12-7+,13-11+ |
| Formel vægt | 266.1882 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?