missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans-trans-10,11-Epoxy Farnesenic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30004199
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004199 25 mg
30006293 10 mg
30008070 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004199 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE58940025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 24198-95-6
Molekylær formel C16 H26 O3
Molekylvægt (g/mol) 266.38
Synonym (2E,6E)- 9-(3,3-Dimethyl-2-oxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-nonadienoic Acid Methsyl Ester, (E,E)-(±)-10,11-Epoxy-3,7,11-trimethyl-2,6-dodecadienoic Acid Methyl Ester, (E,E)-Methyl 3,7,11-trimethyl-10,11-epoxy-2,6-dodecadienoate, (±)-Juvenile Hormone III, Methyl RS-(±)-10,11-Epoxyfarnesate;
IUPAC navn methyl (2E,6E)-9-(3,3-dimethyloxiran-2-yl)-3,7-dimethylnona-2,6-dienoate
SMIL COC(=O)\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC1OC1(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-trans-10,11-Epoxy Farnesenic Acid Methyl Ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H26O3/c1-12(9-10-14-16(3,4)19-14)7-6-8-13(2)11-15(17)18-5/h7,11,14H,6,8-10H2,1-5H3/b12-7+,13-11+
Formel vægt 266.1882
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.