Få mere at vide
trans,trans-1,3-butadien-1,4-dicarboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 11396736
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396736 5 g 5g
11386736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03987.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    841.50 DKK
    691.65 DKK / 5g
    Spare 149.85 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3588-17-8 | C6H6O4 | 142,11 g/mol
trans,trans-1,3-butadien-1,4-dicarboxylsyre er en metabolit fundet i urin, der bestemmer det biologiske eksponeringsindeks for arbejdere udsat for benzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans,trans-1,3-butadien-1,4-dicarboxylsyre er en metabolit fundet i urin, der bestemmer det biologiske eksponeringsindeks for arbejdere udsat for benzen.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3588-17-8
Molekylær formel C6H6O4
Molekylvægt (g/mol) 142.11
MDL nummer MFCD00002702
InChI nøgle TXXHDPDFNKHHGW-ZPUQHVIOSA-N
Synonym trans,trans-muconic acid, muconic acid, e,e-muconic acid, 2,4-hexadienedioic acid, trans, trans-muconic acid, hexa-2,4-dienedioic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienedioic acid, 1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid, 2,4-hexadienedioic acid, e,e, trans,trans-2,4-hexadienedioic acid
PubChem CID 5356793
ChEBI CHEBI:27036
IUPAC navn (2E,4E)-hexa-2,4-diendisyre
SMIL C(=CC(=O)O)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid
Smeltepunkt ∽300 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 1722248
Merck Index 14,6299
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol.
Formel vægt 142.11
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid