missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
trans-tert-butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-tert-butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate |
| CAS | 1416307-72-6 |
| Molekylær formel | C14H19NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)18-13(16)12-11(15-12)9-5-7-10(17-4)8-6-9/h5-8,11-12,15H,1-4H3/t11-,12+/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)[C@H]2N[C@@H]2C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl (2S,3R)-3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.31 |
| Formel vægt | 249.1365 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?