Få mere at vide
(+/-)-trans Taxifolin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-Taxifolin |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,14-19,21H/t14-,15+/m0/s1 |
| Formel vægt | 304.0583 |