Få mere at vide
trans-Stilbene, TRC
Artikelnummer. 30409110
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30409110 5 g
1 options
Artikelnummer. 30409110 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6868405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Stilbene
CAS 103-30-0
Molekylær formel C14 H12
Mængde 5 g
Synonym Benzene','1,1'-(1E)-1,2-ethenediylbis-, Benzene','1,1'-(1,2-ethenediyl)bis-','(E)-, Stilbene','(E)- (8CI), Stilbene','trans- (7CI), 1,1'-(1E)-1,2-Ethenediylbis[benzene], (E)-1,2-Diphenylethene, (E)-1,2-Diphenylethylene, (E)-Stilbene, NSC 2069, trans-1,2-Diphenylethene, trans-1,2-Diphenylethylene, trans-Diphenylethene, trans-Stilbene, trans-α,β-Diphenylethylene
InChI formel InChI=1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
SMIL C(=C\c1ccccc1)/c2ccccc2
IUPAC navn (E)-stilbene
Molekylvægt (g/mol) 180.25
Formel vægt 180.0939