Få mere at vide
trans-Stilbene, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 103-30-0 |
| Smeltepunkt | 121°C to 124°C |
| Tæthed | 1.14 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 306°C to 307°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | C6H5CH=CHC6H5 |
| MDL nummer | MFCD00064300 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | trans-Stilbene, trans-1,2-Diphenylethylene, trans-Stilbene |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.25 |
| Grad | Research |