Få mere at vide
trans-stilbenoxid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10617744 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10617744 25 g Glasflaske 25g
10125833 1 g Glasflaske 1g
10021450 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10617744 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132780250
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1439-07-2
Molekylær formel C14H12O
Molekylvægt (g/mol) 196.25
MDL nummer MFCD00064311
InChI nøgle ARCJQKUWGAZPFX-KWCCSABGSA-N
Synonym trans-stilbene oxide, 3r-2,3-diphenyloxirane, 2r-2alpha,3-diphenyloxirane
PubChem CID 5742860
IUPAC navn (3R)-2,3-diphenyloxiran
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2C(O2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Stilbene oxide
Navn note 99%
Smeltepunkt 67°C to 70°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 17, I, 31
Formel vægt 196.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Stilbene oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.