Få mere at vide
trans-Stilbene-alpha,beta-13C2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Stilbene-alpha,beta-13C2 |
| CAS | 153610-50-5 |
| Molekylær formel | 13C2 C12 H12 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzene, 1,1'-[(1 E)-1,2-ethenediyl-1,2-13C2]bis- (9 CI), Benzene, 1,1'-(1,2-ethenediyl-1,2-13C2)bis-, (E)- (ZCI), 1,1'-[(1 E)-1,2-ethenediyl-1,2-13C2]bisbenzene, trans-Stilbene-13C2, trans-Stilbene-α,β-13C2, trans-Stilbene-13C2 (ethylene-13C2) |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12 H/b12-11+/i11+1,12+1 |
| SMIL | [13 CH](=[13 CH]\c1ccccc1)/c2ccccc2 |
| IUPAC navn | [(E)-2-phenyl(1,2-^{13}C_{2})ethenyl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.23 |
| Formel vægt | 182.101 g/mol |
| Vis mere |