missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
trans-Stilbene-alpha,alpha'-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Stilbene-alpha,alpha'-D2 |
| CAS | 5284-44-6 |
| Molekylær formel | C14 D2 H10 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzene, 1,1'-[(1 E)-1,2-ethenediyl-1,2-d2]bis- (9 CI, ACI), 1,1'-[(1 E)-1,2-Ethenediyl-1,2-d2]bis[benzene] (ACI), Benzene, 1,1'-(1,2-ethenediyl-1,2-d2)bis-, (E)- (ZCI), Stilbene-α,α'-d2, (E)- (8 CI), trans-Stilbene-α,α'-d2, trans-Stilbene-α,α'-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12 H/b12-11+/i11D,12 D |
| SMIL | [2 H]\C(=C(\[2 H])/c1ccccc1)\c2ccccc2 |
| IUPAC navn | [(E)-1,2-dideuterio-2-phenylethenyl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.257 |
| Formel vægt | 182.106 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?