Få mere at vide
trans-Stilbene, 98%
Artikelnummer. p-7080628
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11413933
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10232.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 103-30-0 | C14H12 | 180.25 g/mol
trans-Stilbene bruges til fremstilling af farvelasere, optiske blegemidler, ikke-steroide syntetiske østrogener såsom diethylstilbestrol, fosfestrol og dienestrol. Det bruges som en fosfor og en scintillator. Det er også involveret i overgangsmetalkatalyseret asymmetrisk epoxidation og dihydroxylering. Yderligere bruges det som råmateriale i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-Stilbene bruges til fremstilling af farvelasere, optiske blegemidler, ikke-steroide syntetiske østrogener såsom diethylstilbestrol, fosfestrol og dienestrol. Det bruges som en fosfor og en scintillator. Det er også involveret i overgangsmetalkatalyseret asymmetrisk epoxidation og dihydroxylering. Yderligere bruges det som råmateriale i organisk syntese.
Opløselighed
Opløselig i benzen og ether. Uopløseligt i vand.
Noter
Luft- og lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-30-0
Molekylær formel C14H12
Molekylvægt (g/mol) 180.25
MDL nummer MFCD00064300
InChI nøgle PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Synonym trans-stilbene, e-stilbene, stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, bibenzylidene, bibenzylidine, bibenzal, trans-1,2-diphenylethene, alpha,beta-diphenylethylene
PubChem CID 638088
ChEBI CHEBI:36007
IUPAC navn (E)-stilben
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Stilbene
Smeltepunkt 122°C to 125°C
Tæthed 1.14
Kogepunkt 305°C to 307°C
Lugt Odorless
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1616740
Merck Index 14,8817
Opløselighedsinformation Soluble in benzene and ether. Insoluble in water.
Formel vægt 180.25
Procent renhed 98%