Få mere at vide
trans-Stilbene, 98%
Artikelnummer. 11433933
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433933 2500 g 2500g
11413933 100 g 100g
11423933 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433933 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10232.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 103-30-0 | C14H12 | 180,25 g/mol
trans-Stilbene bruges til fremstilling af farvelasere, optiske blegemidler, ikke-steroide syntetiske østrogener såsom diethylstilbestrol, fosfestrol og dienestrol. Det bruges som en fosfor og en scintillator. Det er også involveret i overgangsmetalkatalyseret asymmetrisk epoxidation og dihydroxylering. Yderligere bruges det som råmateriale i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-Stilbene bruges til fremstilling af farvelasere, optiske blegemidler, ikke-steroide syntetiske østrogener såsom diethylstilbestrol, fosfestrol og dienestrol. Det bruges som en fosfor og en scintillator. Det er også involveret i overgangsmetalkatalyseret asymmetrisk epoxidation og dihydroxylering. Yderligere bruges det som råmateriale i organisk syntese.
Opløselighed
Opløselig i benzen og ether. Uopløseligt i vand.
Noter
Luft- og lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-30-0
Molekylær formel C14H12
Molekylvægt (g/mol) 180.25
MDL nummer MFCD00064300
InChI nøgle PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Synonym trans-stilbene, e-stilbene, stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, bibenzylidene, bibenzylidine, bibenzal, trans-1,2-diphenylethene, alpha,beta-diphenylethylene
PubChem CID 638088
ChEBI CHEBI:36007
IUPAC navn (E)-stilben
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Stilbene
Smeltepunkt 122 °C til 125 °C
Kogepunkt 305 °C til 307 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 2500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1616740
Merck Index 14,8817
Formel vægt 180.25
Procent renhed 98%