Få mere at vide
trans-Stilbene, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10666172 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10666172 100 g Plastflaske 100g
10011920 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10666172 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161041000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
trans-stilben, 96%, C14H12, CAS-nummer-103-30-0, bibenzylidin, trans-stilben, 1,2-diphenylethylen, trans-1,2-diphenylethylen, alfa,beta-diphenylethylen, stilben, trans-1,2-diphenyl, bistilben, bistilben, bistilben, bistilben, bistilben 500 g, 95 % min. (HPLC), 05,II,537
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-30-0
Molekylær formel C14H12
Molekylvægt (g/mol) 180.25
MDL nummer MFCD00064300
InChI nøgle PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Synonym trans-stilbene, e-stilbene, stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, bibenzylidene, bibenzylidine, bibenzal, trans-1,2-diphenylethene, alpha,beta-diphenylethylene
PubChem CID 638088
ChEBI CHEBI:36007
IUPAC navn (E)-stilben
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Stilbene
Navn note 96%
Smeltepunkt 122 °C til 126 °C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 305 °C til 307 °C (744,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5CH=CHC6H5
Mængde 100 g
Beilstein 05,II,537
Merck Index 15,8946
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i 90 dele kold alkohol, frit opløselig i benzen og ether
Formel vægt 180.25
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Stilbene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.