Få mere at vide
trans-Stilbene, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10011920 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10011920 500 g Plastflaske 500g
10666172 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10011920 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161045000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
trans-stilben, 96%, C14H12, CAS-nummer-103-30-0, bibenzylidin, trans-stilben, 1,2-diphenylethylen, trans-1,2-diphenylethylen, alfa,beta-diphenylethylen, stilben, trans-1,2-diphenyl, bistilben, bistilben, bistilben, bistilben, bistilben 500 g, 95 % min. (HPLC), 05,II,537
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-30-0
Molekylær formel C14H12
Molekylvægt (g/mol) 180.25
MDL nummer MFCD00064300
InChI nøgle PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Synonym trans-stilbene, e-stilbene, stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, bibenzylidene, bibenzylidine, bibenzal, trans-1,2-diphenylethene, alpha,beta-diphenylethylene
PubChem CID 638088
ChEBI CHEBI:36007
IUPAC navn (E)-stilben
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Stilbene
Navn note 96%
Smeltepunkt 122°C to 126°C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 305°C to 307°C (744.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5CH=CHC6H5
Mængde 500 g
Beilstein 05,II,537
Merck Index 15,8946
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in 90 parts cold alcohol,freely soluble in benzene and ether
Formel vægt 180.25
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller