missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans Resveratrol Penta-O-acetyl-4’-Beta-D-glucuronide Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30426109
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426109 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426109 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR1500351MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-Resveratrol Penta-O-acetyl-4'-beta-D-glucuronide Methyl Ester
CAS 490028-19-8
Molekylær formel C31H32O14
Mængde 1 mg
Synonym 4-[(1E)-2-[3,5-Bis(acetyloxy)phenyl]ethenyl]phenyl-β-D-glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester Triacetate, (E)-1-(3,5-Diacetoxyphenyl)-2-(4’-O-2,3,4-triacetyl
InChI formel InChI=1S/C31H32O14/c1-16(32)39-24-13-22(14-25(15-24)40-17(2)33)8-7-21-9-11-23(12-10-21)44-31-29(43-20(5)36)27(42-19(4)35)26(41-18(3)34)28(45-31)30(37)38-6/h7-15,26-29,31H,1-6H3/b8-7+/t26?,27?,28?,29?,31-/m1/s1
SMIL O=C([C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C=C2)=CC=C2/C=C/C3=CC(OC(C)=O)=CC(OC(C)=O)=C3)O1)OC
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6S)-2-(4-((E)-3,5-diacetoxystyryl)phenoxy)-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
Molekylvægt (g/mol) 628.58
Formel vægt 628.18
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.