missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans Resveratrol Penta-O-acetyl-3-Beta-D-glucuronide Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30410153
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410153 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410153 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR15003010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans Resveratrol Penta-O-acetyl-3-beta-D-glucuronide Methyl Ester
CAS 490028-22-3
Molekylær formel C31H32O14
Mængde 10 mg
Synonym 3-(acetyloxy)-5-[(1E)-2-[4-(acetyloxy)phenyl]ethenyl]phenyl-beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester Triacetate
InChI formel InChI=1S/C31H32O14/c1-16(32)39-23-11-9-21(10-12-23)7-8-22-13-24(40-17(2)33)15-25(14-22)44-31-29(43-20(5)36)27(42-19(4)35)26(41-18(3)34)28(45-31)30(37)38-6/h7-15,26-29,31H,1-6H3/b8-7+/t26-,27-,28-,29+,31+/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(OC(=O)C)cc(\C=C\c3ccc(OC(=O)C)cc3)c2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-[3-acetyloxy-5-[(E)-2-(4-acetyloxyphenyl)ethenyl]phenoxy]oxane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 628.58
Formel vægt 628.1792
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.