missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
trans Resveratrol Penta-O-acetyl-3-Beta-D-glucuronide Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans Resveratrol Penta-O-acetyl-3-beta-D-glucuronide Methyl Ester |
| CAS | 490028-22-3 |
| Molekylær formel | C31H32O14 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-(acetyloxy)-5-[(1E)-2-[4-(acetyloxy)phenyl]ethenyl]phenyl-beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester Triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C31H32O14/c1-16(32)39-23-11-9-21(10-12-23)7-8-22-13-24(40-17(2)33)15-25(14-22)44-31-29(43-20(5)36)27(42-19(4)35)26(41-18(3)34)28(45-31)30(37)38-6/h7-15,26-29,31H,1-6H3/b8-7+/t26-,27-,28-,29+,31+/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(OC(=O)C)cc(\C=C\c3ccc(OC(=O)C)cc3)c2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-[3-acetyloxy-5-[(E)-2-(4-acetyloxyphenyl)ethenyl]phenoxy]oxane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 628.58 |
| Formel vægt | 628.1792 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?