Få mere at vide
trans-Resveratrol 4’-O-Beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans Resveratrol 4'-O-beta-D-Glucuronide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20O9/c21-12-7-11(8-13(22)9-12)2-1-10-3-5-14(6-4-10)28-20-17(25)15(23)16(24)18(29-20)19(26)27/h1-9,15-18,20-25H,(H,26,27)/b2-1+/t15-,16-,17+,18-,20+/m0/s1 |
| Formel vægt | 404.1107 |