missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
trans Resveratrol 3-Sulfate Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans Resveratrol 3-Sulfate sodium salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O6S.Na/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(8-11)20-21(17,18)19;/h1-9,15-16H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1/b2-1+; |
| Formel vægt | 330.0174 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?