Få mere at vide
trans Resveratrol 3-O-beta-D-glucopyranosid, 98%, TRC
Artikelnummer. 30426183
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30426183 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30426183 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR150080100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polydatin (Piceid)
CAS 27208-80-6
Molekylær formel C20 H22 O8
Mængde 100 mg
Synonym β-D-Glucopyranoside','3-hydroxy-5-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl, Piceid (6CI,7CI,8CI), β-D-Glucopyranoside','3-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl','(E)-, 3-Hydroxy-5-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl β-D-glucopyranoside, (-)-trans-Resveratrol 13-O-β-D-glucopyranoside, (E)-Piceid, (E)-Polydatin, (E)-Resveratrol 3-O-β-D-glucopyranoside, 3-Hydroxy-5-(p-hydroxystyryl)phenyl β-D-glucoside, 3-O-Glucosyl-resveratrol, Pieceid, Polydatin, Polydotin peceid, Resveratrol 3-O-glucoside, Resveratrol 3-O-β-D-glucoside, Resveratrol 3-O-β-glucopyranoside, Resveratrol glucoside, Resveratrol β-D-glucoside, Resveratrol β-glucoside, trans-Piceid, trans-Polydatin, trans-Resveratrol 3-glucoside
InChI formel InChI=1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-8-12(7-14(23)9-15)2-1-11-3-5-13(22)6-4-11/h1-9,16-26H,10H2/b2-1+/t16-,17-,18+,19-,20-/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(\C=C\c3ccc(O)cc3)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[3-hydroxy-5-[(E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenoxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 390.38
Formel vægt 390.1315