missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans R-138727, (Prasugrel Metabolite) -(>85%)(Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30134454
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134454 10 mg
30133632 5 mg
17967174 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR07019510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 239466-74-1
Molekylær formel C18 H20 F N O3 S
Molekylvægt (g/mol) 349.42
Synonym (2E)-2-[1-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4-mercapto-3-piperidinylidene]acetic Acid
IUPAC navn (2E)-2-[1-[2-cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4-sulfanylpiperidin-3-ylidene]acetic acid
SMIL OC(=O)\C=C\1/CN(CCC1S)C(C(=O)C2CC2)c3ccccc3F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans R-138727 (mixture of diastereomers)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20FNO3S/c19-14-4-2-1-3-13(14)17(18(23)11-5-6-11)20-8-7-15(24)12(10-20)9-16(21)22/h1-4,9,11,15,17,24H,5-8,10H2,(H,21,22)/b12-9+
Formel vægt 349.1148
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.