Få mere at vide
trans-Piceatannol, TRC
Artikelnummer. 30011632
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011632 1 mg
30003371 10 mg
30009513 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011632 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4363001MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10083-24-6
Molekylær formel C14 H12 O4
Molekylvægt (g/mol) 244.24
Synonym Piceatannol, 1,2-Benzenediol, 4-[2-(3,5-dihydroxyphenyl)ethenyl]-, (E)-, 3,3',4,5'-Stilbenetetrol, (E)- (8CI), Piceatannol (6CI), 4-[(1E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-1,2-benzenediol, (E)-Piceatannol, Astringenin, trans-3,3',4,5'-Tetrahydroxystilbene, trans-Piceatannol
IUPAC navn 4-[(E)-2-(3,5-dihydroxyphenyl)ethenyl]benzen-1,2-diol
SMIL Oc1cc(O)cc(\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piceatannol
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12O4/c15-11-5-10(6-12(16)8-11)2-1-9-3-4-13(17)14(18)7-9/h1-8,15-18H/b2-1+
Formel vægt 244.0736