Få mere at vide
trans-Phytomenadion 100 μg/ml i ethanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311466
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311466 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311466 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16193400ET100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin K1 (Phytonadione)
CAS 84-80-0
Analyt- eller komponentnavne Vitamin K1 (Phytonadione)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C31 H46 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phytomenadione, Phytonadione, Vitamin K1, Phylloquinone
InChI formel InChI=1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC\C(=C\CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O)\C
IUPAC navn 2-methyl-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enyl]naphthalen-1,4-dion
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethanol
Molekylvægt (g/mol) 450.7
Mængde 1 ml
Formel vægt 450,3498 g/mol