Få mere at vide
trans-Phytol, TRC
Artikelnummer. 30134071
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30134071 2.5 g 2.5g
30136141 5 g -
30010629 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134071 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3989102.5G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-86-7
Molekylær formel C20H40O
Molekylvægt (g/mol) 296.53
Synonym [R-[R*,R*-(E)]]- 3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-ol, Phytol (6CI,8CI), (2E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol, (7R,11R,2E)-Phytol;(E)-Phytol, (E,R,R)-Phytol, 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-en-1-ol
IUPAC navn (E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-ol
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC\C(=C\CO)\C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Phytol
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C20H40O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h15,17-19,21H,6-14,16H2,1-5H3/b20-15+/t18-,19-/m1/s1
Formel vægt 296.3079