missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(-)-trans-Phenothrin, TRC

Artikelnummer. 17973225
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17973225 500 mg
17961415 250 mg
17935025 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17973225 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP318108500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 26046-85-5
Molekylær formel C23 H26 O3
Molekylvægt (g/mol) 350.45
Synonym D-trans-Phenothrin, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)-, (3-phenoxyphenyl)methyl ester, (1R,3R)- (ACI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (3-phenoxyphenyl)methyl ester, (1R,3R)- (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (3-phenoxyphenyl)methyl ester, (1R-trans)- (ZCI), (-)-trans-Phenothrin, (1R-trans)-Biophenothrin, 1R,3R-Phenothrin, 1R-trans-Phenothrin, 3-Phenoxybenzyl (+)-trans-chrysanthemate
IUPAC navn (3-phenoxyphenyl)methyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate
SMIL CC(=C[C@@H]1[C@@H](C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-trans-Phenothrin
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C23H26O3/c1-16(2)13-20-21(23(20,3)4)22(24)25-15-17-9-8-12-19(14-17)26-18-10-6-5-7-11-18/h5-14,20-21H,15H2,1-4H3/t20-,21+/m1/s1
Formel vægt 350.1882
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.