Få mere at vide
(-)-trans-Phenothrin, TRC
Artikelnummer. 17961415
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17961415 250 mg
17935025 1 g
17973225 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17961415 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP318108250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26046-85-5
Molekylær formel C23 H26 O3
Molekylvægt (g/mol) 350.45
Synonym D-trans-Phenothrin, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)-, (3-phenoxyphenyl)methyl ester, (1R,3R)- (ACI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (3-phenoxyphenyl)methyl ester, (1R,3R)- (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (3-phenoxyphenyl)methyl ester, (1R-trans)- (ZCI), (-)-trans-Phenothrin, (1R-trans)-Biophenothrin, 1R,3R-Phenothrin, 1R-trans-Phenothrin, 3-Phenoxybenzyl (+)-trans-chrysanthemate
IUPAC navn (3-phenoxyphenyl)methyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropan-1-carboxylat
SMIL CC(=C[C@@H]1[C@@H](C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C)C
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale D-trans-Phenothrin
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C23H26O3/c1-16(2)13-20-21(23(20,3)4)22(24)25-15-17-9-8-12-19(14-17)26-18-10-6-5-7-11-18/h5-14,20-21H,15H2,1-4H3/t20-,21+/m1/s1
Formel vægt 350.1882
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.