missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
trans-Permethrin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Permethrin |
| CAS | 61949-77-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21 H20 Cl2 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic acid','3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-','(3-phenoxyphenyl)methyl ester','(1R,3S)-rel-, Cyclopropanecarboxylic acid','3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-','(3-phenoxyphenyl)methyl ester','trans-, (±)-trans-Permethrin, 1RS,trans-Permethrin, NRDC 146, trans-(±)-Permethrin, trans-Permethrin, trans-m-Phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3/t17-,19+/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)[C@H](C=C(Cl)Cl)[C@H]1C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2 |
| IUPAC navn | (3-phenoxyphenyl)methyl (1R,3S)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.29 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?