Få mere at vide
trans-p-Methoxycinnamaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30471421
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30471421 10 g
1 options
Artikelnummer. 30471421 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26213010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-p-Methoxycinnamaldehyde
CAS 24680-50-0
Molekylær formel C10 H10 O2
Mængde 10 g
Synonym 2-Propenal, 3-(4-methoxyphenyl)-, (2E)-, 2-Propenal, 3-(4-methoxyphenyl)-, (E)-, Cinnamaldehyde, p-methoxy-, (E)- (8CI), (2E)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenal, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenal, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)acrolein, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)acrylaldehyde, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)propenal, (E)-3-(4-methoxyphenyl)acrylaldehyde, (E)-4-Methoxycinnamaldehyde, (E)-4'-Methoxycinnamaldehyde, (E)-p-Methoxycinnamaldehyde, E-3-(4-Methoxyphenyl)acrylaldehyde, NSC 134287, trans-3-(4-Methoxyphenyl)acrolein, trans-3-(4-Methoxyphenyl)prop-2-enal, trans-4-Methoxycinnamaldehyde, trans-p-Methoxycinnamaldehyde
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h2-8H,1H3/b3-2+
SMIL COc1ccc(\C=C\C=O)cc1
IUPAC navn (E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enal
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Formel vægt 162.0681